Documenti fondamentali
JKA13005
Sigma-Aldrich
mPEG5-Acrylate
Scegli un formato
500 MG
319,90 €
319,90 €
Prezzo di listino457,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
319,90 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2OCOCHCH2
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
319,90 €
Prezzo di listino457,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)