Documenti fondamentali
JKA12008
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG8 amine, monodisperse
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
254,00 €
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
254,00 €
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2CH2O)7CH2CH2NH2
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
HO-PEG8-NH2,
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)