Documenti fondamentali
J100005
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl)amidohafnium(IV) chloride
≥95%, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)3Si]2N]2HfCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
≥99.99% trace metals basis
Stato
low-melting solid
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Hf](Cl)(Cl)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.2ClH.Hf/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;/h2*1-6H3;2*1H;/q2*-1;;;+4/p-2
HKZRZVQUSXQGFM-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication