Documenti fondamentali
236063
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediaminocobalt(II) hydrate
97%
Sinonimo/i:
N,N′-Disalicylidene-ethylenediamine cobalt(II) salt, Co(SALEN)2, Ethylenebis(salicylimine) cobalt(II) salt, Salcomine
Scegli un formato
5 G
116,90 €
116,90 €
Prezzo di listino167,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
116,90 €
About This Item
Formula condensata:
[CH2N=CHC6H4-2-(O)]2Co·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.23 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
116,90 €
Prezzo di listino167,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[H]O[H].C1C\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\1
InChI
1S/C16H16N2O2.Co.H2O/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;;1H2/q;+2;/p-2/b17-11+,18-12+;;
ZHOAQDMEVUBLJP-SNTCFBDDSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)