Documenti fondamentali
IDE200D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE200D
Scegli un formato
1 EACH
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
201,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
Confezionamento
pkg of 12 diced devices
Produttore/marchio commerciale
IDE200D
die thickness
525 μm , silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)