Documenti fondamentali
IDE100D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE100D
Scegli un formato
1 EACH
198,00 €
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
198,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
Confezionamento
pkg of 12 diced devices
Produttore/marchio commerciale
IDE100D
die thickness
525 μm , silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome
Descrizione generale
The spacing between the fingers on IDE100D is 50um. The fingers vary in thickness between 1um and 5um and in the number of fingers per device, from 9 to 13 fingers. The fingers are 550um long. Each device is about 1mmx1mm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the distance between the fingers of the IDE?
    1 risposta
    1. The spacing between the fingers on IDE100D is 50um. The fingers vary in thickness between 1um and 5um and in the number of fingers per device, from 9 to 13 fingers. The fingers are 550um long. Each device is about 1mmx1mm.