Documenti
IDE200
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiali
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
Confezionamento
pkg of 12 non-diced devices
Produttore/marchio commerciale
IDE200
die thickness
525 μm , silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome