I17451
Isonicotinamide
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Pyridine-4-carboxylic acid amide
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 4-oxo-1,3-thiazinan-3-yl isonicotinamide derivatives as potential anti-tubercular agents.[1]
- Organotin(IV) complexes of isonicotinamide via synthesis of phosphoramidate ligands for various biological activity studies.[2]
- Bis-pyridinium isonicotinamide derivatives of 2-(hydroxyimino)-N-(pyridin-3-yl)acetamide as potent reactivators sarin.[2]
It can also be used as a co-former with active pharmaceutical ingredients (APIs) to prepare co-crystals.[3]
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?