Documenti fondamentali
H8803
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
98%
About This Item
Formula condensata:
HOCH2(CF2)3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. eboll.
111.5 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
78-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C5H6F6O2/c6-3(7,1-12)5(10,11)4(8,9)2-13/h12-13H,1-2H2
IELVMUPSWDZWSD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used for the preparation of cyclic and acyclic polyfluorosiloxanes as precursors to per- and polyfluoroethers.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Inorganic Chemistry, 5463-5463 null
Inorganic Chemistry, 33, 415-415 (1994)