Documenti fondamentali
GF97009050
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, colorless
Sinonimo/i:
AM301015
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto GF97009050, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 970-090-50
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.015 mm
Colore
colorless
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyamide 6 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1372344
Polyamide 6
Polyamide 6
Supelco
02395
Polyamide