Documenti fondamentali
GF96026418
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Sinonimo/i:
SI613142
Scegli un formato
1 EA
425,00 €
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
425,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 960-264-18
Misura
50 × 50 mm
Spessore
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)