Documenti fondamentali
GF95900452
Terbium
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
TB007902
Scegli un formato
1 EA
1.050,00 €
1.050,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.050,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Tb
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141614
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
1.050,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 959-004-52
Resistività
116 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
50 mm
Diametro
2.0 mm
P. ebollizione
3230 °C (lit.)
Punto di fusione
1356 °C (lit.)
Densità
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tb]
InChI
1S/Tb
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)