Documenti fondamentali
268259
Sigma-Aldrich
Nickel
foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9%
Sinonimo/i:
Ni
Scegli un formato
25 G
97,40 €
150 G
378,00 €
97,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
97,40 €
150 G
378,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101706
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
97,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9%
Stato
foil
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.125 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Common applications of Nickel in synthetic chemistry:
  • High-quality graphene films can be synthesized on nickel foil by rapid thermal chemical vapor deposition.[1]
  • Nickel foil can be used as a substrate to grow piezoelectric thin films of Pb(Zr,Ti)O3 (PZT).[2]
  • Nickel oxide nanowires can be synthesized by calcining nickel foil after soaking in lithium hydroxide solution.[3]
  • Manganese dioxide can be electrodeposited on a nickel foil for fabricating thin film ultracapacitors.[4]
Quantità
150g ~13 x (100x100mm)
25g ~2 x (100x100mm)
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Nickel foil, 6mm disks, thickness 0.1mm, annealed, 99%
GF56472723
Nickel
Nickel foil, 6mm disks, thickness 0.075mm, annealed, 99%
GF24402169
Nickel
Nickel foam, thickness 6 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.6 g/cm3
GF37000549
Nickel
Novel electrode materials for thin?film ultracapacitors: comparison of electrochemical properties of sol?gel?derived and electrodeposited manganese dioxide.
Pang SC, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 147(2), 444-450 (2000)
{001} Oriented piezoelectric films prepared by chemical solution deposition on Ni foils.
Yeo HG and Trolier-McKinstry S.
Journal of Applied Physics, 116(1), 014105-014105 (2014)
Synthesis of high-quality graphene films on nickel foils by rapid thermal chemical vapor deposition.
Huang L, et al.
Carbon, 50(2), 551-556 (2012)
Ornella Valenti et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions
Brenda L Bloodgood et al.
PLoS biology, 7(9), e1000190-e1000190 (2009-09-16)
Excitatory synapses on mammalian principal neurons are typically formed onto dendritic spines, which consist of a bulbous head separated from the parent dendrite by a thin neck. Although activation of voltage-gated channels in the spine and stimulus-evoked constriction of the