Documenti fondamentali
GF85275940
Aluminum alloy 7075, Al90Zn5.5Mg2.5Cu1.5Si0.5
foil, Al90%/Zn 5.5%/Mg 2.5%/Cu 1.5%/Si 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t6
Sinonimo/i:
AL200500
Scegli un formato
1 EA
674,00 €
674,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
674,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
674,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 852-759-40
Misura
300 × 300 mm
Spessore
2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)