Documenti fondamentali
GF91009054
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CO010250
Scegli un formato
1 EA
1.210,00 €
1.210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.210,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1.210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 910-090-54
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)