Documenti fondamentali
HAM59000-60
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1050 BFP, volume 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1050 BFP
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 59000-60
Parametri
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
32.6 mm × 36.9 mm
Volume
50 mL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)