Documenti fondamentali
GF72513143
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 50 x 50mm, 0.004mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
CO010210
Scegli un formato
1 EA
994,00 €
994,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
994,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
994,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
not light tested (nlt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 725-131-43
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)