Documenti fondamentali
HAM201400
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1000 series
model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL
Scegli un formato
1 EA
313,00 €
313,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
313,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
313,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Caratteristiche
autoclavable: no
model 1025, AccuDil (AD) end
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Parametri
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Volume
25 mL
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)