Documenti fondamentali
CRMUPPGO
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-34 °C)
Sinonimo/i:
IP15, ASTM D97, Pt 15(-34 °C)Pour Point Standard
Scegli un formato
250 ML
399,00 €
399,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
399,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
399,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
agenzia
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
P. ebollizione
141-462 °C
applicazioni
petroleum
Formato
mixture
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)