Documenti fondamentali
GF89275674
Indium
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
Sinonimo/i:
Indium, IN005130
Scegli un formato
1 EA
275,00 €
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
275,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141719
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.999%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 892-756-74
Resistività
8.37 μΩ-cm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)
Uwe Schneider et al.
Accounts of chemical research, 45(8), 1331-1344 (2012-05-26)
The development of innovative metal catalysis for selective bond formation is an important task in organic chemistry. The group 13 metal indium is appealing for catalysis because indium-based reagents are minimally toxic, selective, and tolerant toward various functional groups. Among
Alex N Eberle et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 16(5), 248-254 (2003-10-03)
Following the first synthesis of tritiated alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH, alpha-melanotropin) in 1974 by Medzihradszky et al., several alpha-MSH analogs were designed containing between 2 and 12 tritium atoms, the latter of which displayed a specific radioactivity of 12.21 GBq/micromol (330
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)