Key Documents
GF13704320
Aluminum alloy 7075, Al90Zn5.5Mg2.5Cu1.5Si0.5
foil, Al 90%/Zn 5.5%/Mg 2.5%/Cu 1.5%/Si 0.5%, thickness 2.5 mm, size 100 × 100 mm, temper t6
Sinonimo/i:
AL200500
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-043-20
Misura
100 × 100 mm
Spessore
2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3