Documenti fondamentali
GF85239096
Cadmium
rod, 1000mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.99+%
Sinonimo/i:
Cadmium, CD007900
Scegli un formato
1 EA
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
416,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cd
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.41
Beilstein:
8137359
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141707
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 852-390-96
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × diam.
1000 mm × 5.0 mm
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jungsoo Kim et al.
Environmental monitoring and assessment, 186(4), 2321-2327 (2014-01-11)
In birds, concentrations of heavy metal contaminants were associated with their diet and environmental quality. This study presents concentrations of lead and cadmium in feathers and the relationship between concentrations in the feather and stomach content of three species of
S E Dal-Medico et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 168-174 (2014-04-01)
A drastic amphibian decline has been observed worldwide, which can be attributed (among other factors) to exposure to pollutants. Considering that cadmium corresponds to the most rapidly increasing trace metal in the environment, the aim of this work was to
Burcu Yeşilbudak et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 546-550 (2014-02-15)
Accumulation of cadmium in gill, liver, muscle and kidney tissues of Cyprinus carpio and Oreochromis niloticus were investigated in fish exposed to 0.5 ppm cadmium over 1, 15 and 30 days under controlled laboratory conditions. Tissue accumulation of the metal was measured
Sandra Götze et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 65-82 (2014-02-28)
Increased anthropogenic emission of CO2 changes the carbonate chemistry and decreases the pH of the ocean. This can affect the speciation and the bioavailability of metals in polluted habitats such as estuaries. However, the effects of acidification on metal accumulation
Knud Ladegaard Pedersen et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 150, 182-188 (2014-04-02)
Accumulation of cadmium in aquatic invertebrates may compromise human food safety and anthropogenic additions of cadmium to coastal areas cause concern. Induction of crustacean metallothionein has been suggested as a useful biomarker for contamination of the aquatic environment with cadmium.