Documenti fondamentali
204307
Sigma-Aldrich
Selenium
pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
Scegli un formato
5 G
62,50 €
20 G
110,00 €
100 G
207,00 €
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
62,50 €
20 G
110,00 €
100 G
207,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141910
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
gray
Livello qualitativo
Saggio
≥99.999% trace metals basis
Stato
pellets
Resistività
1.2 μΩ-cm, 0°C
Dimensione particelle
<5 mm
P. ebollizione
684.9 °C (lit.)
Punto di fusione
217 °C (lit.)
Densità
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]
InChI
1S/Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Selenium is a non-metallic p-type semiconductor and is commercially produced as a by-product in refining sulfide-bearing copper minerals. It has good photovoltaic and photoconductive properties and is extensively used in the electronics such as solar cells, light meters, and, photocells. It also finds application in the field of ceramics, pigments, metallurgy, agriculture, glasses, and lubricants.
Applicazioni
Selenium has been used as a starting material tosynthesize selenium nanoparticles.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Tellurium shot, &#8804;2&#160;mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
452378
Tellurium
Sulfur 99.998% trace metals basis
Sigma-Aldrich
213292
Sulfur
Antimony beads, &#8804;5&#160;mm, low oxide, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
452343
Antimony
Cadmium oxide &#8805;99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
202894
Cadmium oxide
Tellurium granular, &#8722;5-+50&#160;mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
263303
Tellurium
Indium beads, diam. 2-5&#160;mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
264113
Indium
Daniel D Karp et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(33), 4179-4187 (2013-09-05)
Selenium has been reported to have chemopreventive benefits in lung cancer. We conducted a double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the incidence of second primary tumors (SPTs) in patients with resected non-small-cell lung cancer (NSCLC) receiving selenium supplementation. Patients with completely
Waleed Alhazzani et al.
Critical care medicine, 41(6), 1555-1564 (2013-04-17)
Patients with sepsis syndrome commonly have low serum selenium levels. Several randomized controlled trials have examined the efficacy of selenium supplementation on mortality in patients with sepsis. To determine the efficacy and safety of high-dose selenium supplementation compared to placebo
Claire M Weekley et al.
Nutrients, 5(5), 1734-1756 (2013-05-24)
Determining the speciation of selenium in vivo is crucial to understanding the biological activity of this essential element, which is a popular dietary supplement due to its anti-cancer properties. Hyphenated techniques that combine separation and detection methods are traditionally and
Kai-Oliver Feldmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(27), 9697-9712 (2015-05-12)
Although a fairly large number of binary group 15/16 element cations have been reported, no example involving phosphorus in combination with a group 16 element has been synthesized and characterized to date. In this contribution is reported the synthesis and structural characterization
Brian D Laird et al.
The Journal of nutrition, 143(6), 923-930 (2013-04-26)
Elevated concentrations of mercury (Hg) are commonly found in the traditional foods, including fish and marine mammals, of Inuit living in Canada's Arctic. As a result, Inuit often have higher dietary Hg intake and elevated Hg blood concentrations. However, these
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.