Documenti fondamentali
GF84959858
Antimony telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Scegli un formato
1 EA
588,00 €
588,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
588,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
588,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 849-598-58
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)