Documenti fondamentali
452378
Sigma-Aldrich
Tellurium
shot, ≤2 mm, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tellurium element
Scegli un formato
5 G
67,30 €
25 G
233,00 €
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
67,30 €
25 G
233,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Te
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141913
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
shot
Resistività
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
≤2 mm
P. ebollizione
990 °C (lit.)
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Densità
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Te]
InChI
1S/Te
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains low oxide
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Guizhong Wang et al.
Optics express, 21(4), 4703-4708 (2013-03-14)
The octave-spanning spectrum was generated in a tellurite glass based microstructured fiber pumped by a 528 MHz repetition rate Yb:fiber ring laser without amplification. The laser achieved 40% output optical-to-optical efficiency with the output power of 410 mW. By adjusting
Zhe Liu et al.
Optics express, 21(6), 7799-7810 (2013-04-03)
ZnTe is an important p-type semiconductor with great applications as field-effect transistors and photodetectors. In this paper, individual ZnTe nanowires based field-effect transistors was fabricated, showing evident p-type conductivity with an effect mobility of 11.3 cm(2)/Vs. Single ZnTe nanowire based
Raymond J Turner et al.
Biotechnology advances, 30(5), 954-963 (2011-09-13)
Here, we overview the most recent advances in understanding the bacterial mechanisms that stay behind the reduction of tellurium oxyanions in both planktonic cells and biofilms. This is a topic of interest for basic and applied research because microorganisms are
Katja C Nowack et al.
Nature materials, 12(9), 787-791 (2013-06-19)
The quantum spin Hall (QSH) state is a state of matter characterized by a non-trivial topology of its band structure, and associated conducting edge channels. The QSH state was predicted and experimentally demonstrated to be realized in HgTe quantum wells.
Hridyesh Kumar et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 327-334 (2013-08-06)
The present work describes synthesis of water soluble L-cysteine-functionalized CdTe quantum dots (QDs) with size tunable emission at different time intervals for chitosan based film. The characterization of the synthesized CdTe QDs-chitosan film was made by Fourier transform infrared (FTIR)