GF60679671
Antimony telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Saggio
99.99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 606-796-71
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm