Documenti fondamentali
GF84216641
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm
Sinonimo/i:
FF217908
Scegli un formato
1 EA
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
235,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 842-166-41
Lunghezza
1000 mm
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)