GF53260095
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 1.0 mm, 9.5 mm diameter, temper annealed
Sinonimo/i:
FE220360
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 532-600-95
Diametro
9.5 mm
9.5 mm
Spessore
1.0 mm