Documenti
GF90365700
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 1.2 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, size 200 × 200 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FF210385
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 903-657-00
Misura
200 × 200 mm
Spessore
1.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3