Documenti fondamentali
GF80889722
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
FP301300
Scegli un formato
1 EA
150,00 €
5 EA
609,00 €
10 EA
1.110,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
150,00 €
5 EA
609,00 €
10 EA
1.110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 808-897-22
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)