GF73651260
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
FP301200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 736-512-60
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3