Documenti
GF80517078
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 2-4 mm nominal granule size, weight 1 kg
Sinonimo/i:
ET326310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 805-170-78
Peso
1 kg
Dimensione nominale granuli
2-4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyethylene low density, melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Sigma-Aldrich
428043
Polyethylene
Polypropylene Amorphous
Sigma-Aldrich
428175
Polypropylene