547999
Polyethylene
High density, melt index 2.2 g/10 min (190 °C/2.16kg)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Indice di fluidità
2.2 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Durezza
65 (Shore D, ASTM D 2240)
Temp. transizione
softening point 123 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densità
(high density)
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3