Documenti
GF80243850
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
FP301200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 802-438-50
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3