Documenti
GF47705924
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
FP301400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-059-24
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3