Documenti fondamentali
GF79345389
Stainless steel - AISI 420
sheet, thickness 0.5 mm, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, size 200 × 200 mm
Sinonimo/i:
FK113050
Scegli un formato
1 EA
207,00 €
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
207,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 793-453-89
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)