GF32240135
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 1.5 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
FK113100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 322-401-35
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3