Documenti fondamentali
GF67057320
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 20 g, purity 99.5+%
Sinonimo/i:
AL646010
Scegli un formato
1 EA
418,00 €
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
418,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 670-573-20
Peso
20 g
Dimens. media particelle
1.4 μm (FSSR)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)