Documenti fondamentali
GF14244285
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Sinonimo/i:
AL643125
Scegli un formato
1 EA
982,00 €
982,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
982,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
982,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 142-442-85
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)