Documenti fondamentali
GF65138182
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
ET321010
Scegli un formato
1 EA
137,00 €
5 EA
556,00 €
10 EA
1.020,00 €
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
137,00 €
5 EA
556,00 €
10 EA
1.020,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 651-381-82
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Polyethylene (LDPE) ERM®, certified reference material
ERMEC590
Polyethylene (LDPE)
Polyethylene Medium density
Sigma-Aldrich
332119
Polyethylene