Documenti fondamentali
GF64047832
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 300 x 300mm, 0.50mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO153050
Scegli un formato
1 EA
955,00 €
955,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
955,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
955,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 640-478-32
Misura × spessore
300x300 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)