Documenti
GF03537019
Polyacrylonitrile
(PAN), powder, mean particle size 50micron, weight 100 g, bulk density 0.34-0.39g.cm-3
Sinonimo/i:
AN316020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 035-370-19
Peso
100 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3