328626
Yttrium barium copper oxide
powder
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O=[Cu].O=[Ba].O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ba.Cu.5O.2Y
OHBOMLDLKVPQKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1