Documenti fondamentali
GF59932996
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Sinonimo/i:
ET326320
Scegli un formato
1 EA
307,00 €
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
307,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 599-329-96
Peso
0.5 kg
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)