Documenti
GF64634979
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2 kg
Sinonimo/i:
ET326310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 646-349-79
Peso
2 kg
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3