Documenti fondamentali
GF59005470
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 135 mm, stabilized with 3% yttria
Sinonimo/i:
MG607920
Scegli un formato
1 EA
639,00 €
639,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
639,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
639,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 590-054-70
Lunghezza
135 mm
Diametro
6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)