GF55700568
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, coil width 600 mm
Sinonimo/i:
ET311126
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 557-005-68
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
600 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3