GF14741603
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.15 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311251
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 147-416-03
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3