Documenti
GF09244605
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 5 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301005
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 092-446-05
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.0005 mm