GF56251100
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.05 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
ET311150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 562-511-00
Lunghezza
1 m
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3